Learn More
Sodium octanoate, 96%
Codice prodotto. 11475513
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11475513 100 g 100g
11485513 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11475513 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A13451.22
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 1984-06-1 | C8H15NaO2 | 166.20 g/mol
Sodium octanoate may be used as a protein stabilizer for molecules such as albumin and fibrinogen under conditions such heat sterilization. Also used for blood plasma fractionation.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Sodium octanoate may be used as a protein stabilizer for molecules such as albumin and fibrinogen under conditions such heat sterilization. Also used for blood plasma fractionation.
Solubility
Soluble in water.
Notes
Store in cool, dry place in tightly closed container. Store away from oxidizing agent.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1984-06-1
Numero MDL MFCD00058511
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium octanoate
Punto di fusione >300°C
Formula molecolare C7H4BrNS
Quantità 100 g
Beilstein 3597723
Sinonimo 4-bromophenyl isothiocyanate, trichofytocid, p-bromophenyl isothiocyanate, 4-bromophenylisothiocyanate, benzene, 1-bromo-4-isothiocyanato, bromobenzene-4-isothiocyanate, isothiocyanic acid, p-bromophenyl ester, acmc-1bqku, wln: scnr de, p-bromophenylisothiocyanate
Informazioni di solubilità Soluble in water.
InChI Key XQACWEBGSZBLRG-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=CC=C1N=C=S)Br
IUPAC Name 1-bromo-4-isothiocyanatobenzene
Molecular Weight (g/mol) 214.08
PubChem CID 16133
Peso formulazione 166.2
Percent Purity 96%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Sodium octanoate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium caprylate