Learn More
Sodium orthovanadate, MedChemExpress
Codice prodotto. 16491188
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
Codice prodotto. 16491188
Marca: Medchem Express HYD0852
MedChemExpress Sodium orthovanadate is an inhibitor of protein tyrosine phosphatases, alkaline phosphatases and a number of ATPases, most likely acting as a phosphate analogue.
Sodium orthovanadate is an inhibitor of protein tyrosine phosphatases, alkaline phosphatases and a number of ATPases, most likely acting as a phosphate analogue.
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium orthovanadate
CAS 13721-39-6
Colore Off-White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare Na3O4V
Quantità 5 g
Informazioni di solubilità H2O : 8.33 mg/mL (45.29 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : < 1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 80°C) (insoluble or slightly soluble)
SMILES [O].[Na].[V]
Molecular Weight (g/mol) 183.91
Peso formulazione 183.91
Grado Research
Forma fisica Powder
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-Kinase/protease
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.