Learn More
Sodium oxalate, 0.1N Standardized Solution
Codice prodotto. 15452857
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 L
Dimensione della confezione:
1L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15452857 1 L 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15452857 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 047123.K2
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 62-76-0 | C2Na2O4 | 134.00 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium oxalate
Nota nome 0.1N Standardized Solution
CAS 62-76-0
Formula molecolare C2Na2O4
Formula lineare Na2C2O4
Numero MDL MFCD00012465
Quantità 1 L
Forma fisica Liquid
Sinonimo sodium oxalate, disodium oxalate, natriumoxalat, ethanedioic acid, disodium salt, oxalic acid, disodium salt, natriumoxalat german, stavelan sodny czech, oxalic acid disodium salt, unii-7u0v68lt9x, ethanedioic acid disodium salt
InChI Key ZNCPFRVNHGOPAG-UHFFFAOYSA-L
SMILES [Na+].[Na+].[O-]C(=O)C([O-])=O
IUPAC Name disodium oxalate
Molecular Weight (g/mol) 134.00
PubChem CID 6125
Peso formulazione 134