Learn More
Sodium oxalate, 98.5%, extra pure
Codice prodotto. 10442211 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
100g
2.50kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10442211 100 g Plastic bottle 100g
10052710 500 g Plastic bottle 500g
10391614 2.5 kg Plastic bottle 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10442211 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 207721000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    31.35€
    29.40€ / 100g
    Risparmia 1.95€
    6% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 62-76-0 | C2Na2O4 | 134.00 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 62-76-0
Formula molecolare C2Na2O4
Molecular Weight (g/mol) 134.00
Numero MDL MFCD00012465
InChI Key ZNCPFRVNHGOPAG-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo sodium oxalate, disodium oxalate, natriumoxalat, ethanedioic acid, disodium salt, oxalic acid, disodium salt, natriumoxalat german, stavelan sodny czech, oxalic acid disodium salt, unii-7u0v68lt9x, ethanedioic acid disodium salt
PubChem CID 6125
IUPAC Name disodium;oxalate
SMILES [Na+].[Na+].[O-]C(=O)C([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium oxalate
Nota nome pure
Punto di fusione 250.0°C to 270.0°C
Colore White
Perdita all'essiccatura 0.1% max. (105°C, 2 hrs)
Intervallo percentuale saggio 98.5%
Imballaggio Plastic bottle
Formula lineare NaO2CCO2Na
Quantità 100 g
Indice di Merck 15, 8781
Informazioni di solubilità Solubility in water: 37g/L (20°C). Other solubilities: 6.3g/100mL water (100°C),insoluble in ethanol and ether
Peso formulazione 134
Percent Purity 98.5%
Grado Ultrapuro
Materia insolubile 0.2% max. (in water)
Forma fisica Fine Powder