Learn More
Sodium Oxalate, ≥99.5%, ACS Reagent, Solstice
Descrizione
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Sodium Oxalate |
| Forma fisica | Solid |
| Quantità | 500 g |
| Formula lineare | NaOOCCOONa |
| Numero UN | NONH for all modes of transport |
| Beilstein | 3631622 |
| Peso formulazione | 134g/mol |
| Percent Purity | ≥99.5% |
| Grado | Reagente ACS |
| Imballaggio | Flacone in polietilene |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Sodium oxalate
- Attenzione
- Tossicità acuta Categoria 4
- H302-Nocivo se ingerito.
- H312-Nocivo per contatto con la pelle.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
- MIXTURE LIST-Contain: Disodium oxalate