Learn More
Sodium oxalate, 99.5%, for analysis, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10023340 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 kg
5 kg
Dimensione della confezione:
1kg
5kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10023340 1 kg 1kg
10743154 5 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10023340 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 270540010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    212.00€
    198.00€ / 1kg
    Risparmia 14.00€
    6% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
CAS: 62-76-0 | Molecular Formula: C2Na2O4 | Molecular Weight: 134.00 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 62-76-0
Formula molecolare C2Na2O4
Molecular Weight (g/mol) 134.00
Numero MDL MFCD00012465
InChI Key ZNCPFRVNHGOPAG-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo sodium oxalate, disodium oxalate, natriumoxalat, ethanedioic acid, disodium salt, oxalic acid, disodium salt, natriumoxalat german, stavelan sodny czech, oxalic acid disodium salt, unii-7u0v68lt9x, ethanedioic acid disodium salt
PubChem CID 6125
IUPAC Name disodium;oxalate
SMILES [Na+].[Na+].[O-]C(=O)C([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium oxalate
Nota nome p.a.
Punto di fusione 250.0°C to 270.0°C
Colore White
pH 7 to 8.5 (2.5% soln. at 20°C)
Perdita all'essiccatura 0.05% max. (105°C)
Intervallo percentuale saggio 99.5%
Imballaggio Plastic bottle
Formula lineare NaO2CCO2Na
Quantità 1 kg
Indice di Merck 15,8781
Informazioni di solubilità Solubility in water: 37g/L (20°C). Other solubilities: 6.3 g/100mL water (100°C), insoluble in ethanol and ether
Peso formulazione 134
Percent Purity 99.5%
Grado Analisi
Forma fisica Fine Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Sodium oxalate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium oxalate