Learn More
Sodium Oxalate, 99.8+%, Certified AR for Analysis, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 12616777 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 g
500 g
Dimensione della confezione:
250g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
12616777 500 g 500g
12606777 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 12616777 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore S/5840/53
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 62-76-0
Formula molecolare C2Na2O4
Molecular Weight (g/mol) 134.00
Numero MDL MFCD00012465
InChI Key ZNCPFRVNHGOPAG-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo sodium oxalate, disodium oxalate, natriumoxalat, ethanedioic acid, disodium salt, oxalic acid, disodium salt, natriumoxalat german, stavelan sodny czech, oxalic acid disodium salt, unii-7u0v68lt9x, ethanedioic acid disodium salt
PubChem CID 6125
IUPAC Name disodium;oxalate
SMILES [Na+].[Na+].[O-]C(=O)C([O-])=O
Specifica
Punto di fusione 250°C
Colore White
pH 8
Forma fisica Powder/Solid
Quantità 500 g
Peso formulazione 134g/mol
Imballaggio Recipiente per polveri in plastica
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Sodium oxalate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/sapone.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico