Learn More
Sodium oxalate, ACS, 99.5+%
Codice prodotto. 11338908
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
1 kg
Dimensione della confezione:
1kg
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11338908 50 g 50g
11348908 250 g 250g
11358908 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11338908 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 041759.18
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
CAS: 62-76-0 | C2Na2O4 | 134.00 g/mol
Sodium oxalate is used as a reducing agent, as a primary standard for standardizing potassium permanganate solutions and as a neutralizer for exothermic acidic reactions. It finds application in metal cleaning preparations, metal extraction and separation, blueprint coatings, electroplating baths, special cement manufacturing, plant nutrition as well as in textile and pharmaceutical industries. It plays an important role to remove calcium ions from blood plasma and prevents blood clotting.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 62-76-0
Formula molecolare C2Na2O4
Molecular Weight (g/mol) 134.00
Numero MDL MFCD00012465
InChI Key ZNCPFRVNHGOPAG-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo sodium oxalate, disodium oxalate, natriumoxalat, ethanedioic acid, disodium salt, oxalic acid, disodium salt, natriumoxalat german, stavelan sodny czech, oxalic acid disodium salt, unii-7u0v68lt9x, ethanedioic acid disodium salt
PubChem CID 6125
IUPAC Name disodium;oxalate
SMILES [Na+].[Na+].[O-]C(=O)C([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium oxalate
Punto di fusione 250°C to 270°C (decomposition)
Colore White
Forma fisica Powder
Quantità 50 g
Odore Odorless
Sensibilità Hygroscopic
Densità 2.340 g/mL
Beilstein 3631622
Indice di Merck 14,8650
Informazioni di solubilità Soluble in water and formic acid; Insoluble in ether and alcohol.
Peso formulazione 134
Percent Purity ≥99.5%
Grado ACS
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Sodium oxalate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium oxalate