Specifica
| Materiale o nome chimico | Sodium oxalate |
| Punto di fusione | 250.0°C to 270.0°C |
| Quantità | 500 g |
| Formula lineare | NaO2CCO2Na |
| Indice di Merck | 15,8781 |
| Informazioni di solubilità | Solubility in water: 37g/L (20°C). Other solubilities: 6.3 g/100mL water (100°C), insoluble in ethanol and ether |
| Peso formulazione | 134 |
| Grado | Reagente ACS |
| Imballaggio | Flacone in plastica |
Sicurezza e movimentazione
- Sodium oxalate
- Attenzione
- Tossicità acuta Categoria 4
- H302-Nocivo se ingerito.
- H312-Nocivo per contatto con la pelle.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- MIXTURE LIST-Contiene: Ethanedioic acid, disodium salt