Learn More
Sodium Oxalate, Pure, Fisher Chemical™
Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
500g
Specifica
Specifica
| Punto di fusione | 250°C |
| Colore | White |
| pH | 8 |
| Forma fisica | Powder/Solid |
| Quantità | 500 g |
| Peso formulazione | 134g/mol |
| Imballaggio | Recipiente per polveri in plastica |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Sodium oxalate
- Attenzione
- Tossicità acuta Categoria 4
- H302-Nocivo se ingerito.
- H312-Nocivo per contatto con la pelle.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/sapone.
- P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/