Learn More
Sodium Oxalate, TRC
Codice prodotto. 30010229
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
50 g
Dimensione della confezione:
1g
50g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30010229 5 g 5g
30007431 50 g 50g
30009782 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30010229 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCS6993485G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 62-76-0
Formula molecolare C2O4.2Na
Molecular Weight (g/mol) 134
Sinonimo Disodium oxalate;
IUPAC Name disodium;oxalate
SMILES [Na+].[Na+].[O-]C(=O)C(=O)[O-]
Specifications
Materiale o nome chimico Sodium Oxalate
Quantità 5 g
InChI Formula InChI=1S/C2H2O4.2Na/c3-1(4)2(5)6;;/h(H,3,4)(H,5,6);;/q;2*+1/p-2
Peso formulazione 133.9592