Learn More
Sodium Oxalate (White Crystals or Powder), Fisher BioReagents
Codice prodotto. 10583505
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 g
Imballaggio:
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
500g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10583505 500 g Glass Bottle 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10583505 Fornitore Fisher BioReagents N. del fornitore BP353500
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
This sodium salt is used in buffers for molecular biology and cell culture applications.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium Oxalate
CAS 62-76-0
Punto di fusione 250°C
Colore White
pH 8
Perdita all'essiccatura 0.05% max.
Intervallo percentuale saggio ≥99.0 %
Imballaggio Glass Bottle
Formula molecolare C2Na2O4
Numero MDL MFCD00012465
Quantità 500 g
Indice di Merck 15, 8781
Sinonimo sodium oxalate, disodium oxalate, natriumoxalat, ethanedioic acid, disodium salt, oxalic acid, disodium salt, natriumoxalat german, stavelan sodny czech, oxalic acid disodium salt, unii-7u0v68lt9x, ethanedioic acid disodium salt
Informazioni di solubilità 0.005% max. Insoluble Matter
InChI Key ZNCPFRVNHGOPAG-UHFFFAOYSA-L
SMILES [Na+].[Na+].[O-]C(=O)C([O-])=O
IUPAC Name disodium;oxalate
Molecular Weight (g/mol) 134.00
PubChem CID 6125
Peso formulazione 134
Percent Purity ≥99.0%
Forma fisica Powder or Solid