Learn More
Sodium p-Toluenesulfonate, TRC
Codice prodotto. 30412224
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30412224 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30412224 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCS2245801G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium p-Toluenesulfonate
CAS 657-84-1
Formula molecolare C7 H7 O3 S . Na
Quantità 1 g
Sinonimo Sodium p-Toluensulfonate, Sodium p-Tolyl Sulfonate, Sodium Toluenesulfonate, Sodium Tosylate, Taycatox N 3000, Toluenesulfonic Acid Sodium Salt, p-Toluenesulfonic Acid Sodium Salt (7CI,8CI), 4-Methylbenzenesulfonic Acid Sodium Salt, 4-Toluenesulfonic Acid Sodium Salt, Chemguard NATS, Cyclophil STS 70, Eltesol ST 34, Eltesol ST 90, Naxonate ST, Pilot STS 32, Sodium 4-Methylbenzenesulfonate, Sodium 4-Toluenesulfonate, Sodium Methylbenzenesulfonate, Sodium p-Methylbenzenesulfonate
InChI Formula InChI=1S/C7H8O3S.Na/c1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10;/h2-5H,1H3,(H,8,9,10);/q;+1/p-1
SMILES [Na+].Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)[O-]
IUPAC Name sodium;4-methylbenzenesulfonate
Molecular Weight (g/mol) 194.183
Peso formulazione 194.001