Learn More
Sodium (para)periodate, 98%
Codice prodotto. 10677400 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
100g
500g
Codice prodotto. 10677400
Marca: Thermo Scientific Acros 432851000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 13940-38-0 | H2INa3O6 | 293.88 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 13940-38-0
Formula molecolare H2INa3O6
Molecular Weight (g/mol) 293.88
Numero MDL MFCD00036146
InChI Key DSYMXPNUZLZKOA-UHFFFAOYSA-K
Sinonimo sodium paraperiodate, sodium para periodate, sodium triparaperiodate, sodium hydrogen periodate, 3na.h2io6, periodic acid trisodium salt, trisodium dihydrogen orthoperiodate, sodium para periodate, commercial, trisodium dihydroxydioxidoiodosylolate, trisodium dihydroxy-trioxido-oxo-$l^ 7-iodane
PubChem CID 9796123
IUPAC Name trisodium;dihydroxy-trioxido-oxo-$l^{7}-iodane
SMILES [Na+].[Na+].[Na+].O[I](O)([O-])([O-])([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium (para)periodate
Punto di fusione >300.0°C
Colore White
Forma fisica Powder
Quantità 100 g
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (Iodometry)
Formula lineare Na3H2IO6
Informazioni di solubilità Solubility in water: slightly soluble
Peso formulazione 293.89
Percent Purity 98%
Imballaggio Glass bottle
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Sodium (para)periodate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Solido comburente Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H272-Può aggravare un incendio; comburente.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.