Learn More
Sodium perborate tetrahydrate, 97%, pure
Codice prodotto. 11330626 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
250 g
1 kg
5 kg
Imballaggio:
Flacone in plastica
Plastic drum
Dimensione della confezione:
1kg
250g
25g
5kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
11330626 250 g Flacone in plastica 250g
10613373 25 g Flacone in plastica 25g
10603373 1 kg Flacone in plastica 1kg
11914331 5 kg Plastic drum 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XIV del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 11330626 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 223202500
From Chemicals to Chromatography
Usa il codice promozionale 27991
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-08-2026
Aggiungi al carrello
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XIV del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
CAS: 10486-00-7 | BNaO3·4H2O | 153.86 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10486-00-7
Formula molecolare BNaO3·4H2O
Molecular Weight (g/mol) 153.86
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium perborate tetrahydrate
Punto di fusione 60.0°C
Colore White
pH 10.1 to 10.6 (1% soln.)
Forma fisica Crystalline Powder
Quantità 250 g
Intervallo percentuale saggio 97%
Formula lineare NaBO3·4H2O
Fieser 01,1102; 02,387; 04,59; 14,290; 16,310
Indice di Merck 14,8652
Informazioni di solubilità Solubility in water: 21.5g/L (18°C)
Peso formulazione 153.86
Percent Purity 97%
Grado Pure
Imballaggio Flacone in plastica
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Sodium perborate tetrahydrate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H360Df-Può nuocere al feto. Sospettato di nuocere alla fertilità.
Consigli di prudenza
  • P202-Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
  • P403+P233-Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.