Learn More
Sodium perborate tetrahydrate, 97%
Codice prodotto. 11419502
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2500 g
Dimensione della confezione:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11419502 2500 g 2500g
11443970 100 g 100g
11409502 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XIV del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 11419502 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A10189.0E
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XIV del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
CAS: 10486-00-7 | NaBO3·4H2O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Applications
Sodium perborate tetrahydrate is considered as a source of active hydrogen used in detergents, cleaning products, laundry detergents and bleaches. It finds application as a tooth bleaching agent utilized for tooth. It has antiseptic properties and acts as disinfectant as well as preservative in eye drops. Further, it is mixed with suitable activator, tetraacetylethylenediamine in order to release oxygen at lower temperatures.
Solubility
Soluble in water.
Notes
Moisture sensitive.Incompatible with metals, metallic salts, acids, bases and reducing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10486-00-7
Formula molecolare NaBO3·4H2O
Numero MDL MFCD00149231
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium perborate tetrahydrate
Punto di fusione 60°C (decomposition)
pH ∼10
Quantità 2500 g
Numero UN UN1479
Indice di Merck 14,8652
Informazioni di solubilità Soluble in water.
Peso formulazione 153.86 (81.84 Anhydrous)
Percent Purity 97%
Odore Odorless
Sensibilità Hygroscopic
Densità 1.73