Learn More
Sodium perborate tetrahydrate, Reagent Grade
Codice prodotto. 11377708
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11377708 500 g 500g
11367708 25 g 25g
11357708 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XIV del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 11377708 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 033383.36
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XIV del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
CAS: 10486-00-7 | NaBO3·4H2O
Sodium perborate tetrahydrate is mainly used in textile mills as a bleaching agent for a variety of fabrics, namely, wool, cotton, linen, rayon, etc, and as oxidizing and fixing agent for dyes. It is also used in dentifrices, denture cleaners and pharmaceuticals due to its cleansing, deodorizing and antiseptic properties and is incorporated in soaps and detergent powders.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Mortar, plasters, cements, gas manufacturing to remove ammonia, in lubricants, water softening, petrochemicals, soil conditioner, paving materials
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10486-00-7
Numero MDL MFCD00149231
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium Perborate Tetrahydrate
Punto di fusione 60°C (decomposition)
Forma fisica Granules
Quantità 500 g
Formula molecolare NaBO3·4H2O
Informazioni di solubilità Soluble in water (23g/L) at 20°C.
Peso formulazione 153.86 (81.84 Anhydrous)
Grado Reagent
Sensibilità Hygroscopic
Densità 1.73