Learn More
Sodium Perborate Tetrahydrate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale o nome chimico | Sodium Perborate Tetrahydrate |
| CAS | 10486-00-7 |
| Quantità | 5 g |
| Formula molecolare | BNaO3 . 4(H2O) |
| Sinonimo | Perboric Acid (HBO3) Sodium Salt Tetrahydrate, Sodium Perborate (NaBO3) Tetrahydrate, Perborn Sodium Borate (NaBO3) Tetrahydrate, Sodium Perborate Tetrahydrate, Sodium Peroxoborate Tetrahydrate |
| InChI Formula | InChI=1S/BO3.Na.4H2O/c2-1-3-4-1;;;;;/h;;4*1H2/q-1;+1;;;; |
| SMILES | O.O.O.O.[Na+].[O-]B1OO1 |
| IUPAC Name | sodium;3-oxidodioxaborirane;tetrahydrate |
| Molecular Weight (g/mol) | 153.86 |
| Peso formulazione | 154.0261 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?