Learn More
Sodium Perborate Tetrahydrate, TRC
Codice prodotto. 30411402
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
Dimensione della confezione:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30411402 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XIV del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 30411402 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCS66550025G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XIV del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium Perborate Tetrahydrate
CAS 10486-00-7
Quantità 25 g
Formula molecolare BNaO3 . 4(H2O)
Sinonimo Perboric Acid (HBO3) Sodium Salt Tetrahydrate, Sodium Perborate (NaBO3) Tetrahydrate, Perborn Sodium Borate (NaBO3) Tetrahydrate, Sodium Perborate Tetrahydrate, Sodium Peroxoborate Tetrahydrate
InChI Formula InChI=1S/BO3.Na.4H2O/c2-1-3-4-1;;;;;/h;;4*1H2/q-1;+1;;;;
SMILES O.O.O.O.[Na+].[O-]B1OO1
IUPAC Name sodium;3-oxidodioxaborirane;tetrahydrate
Molecular Weight (g/mol) 153.86
Peso formulazione 154.0261