Learn More
Sodium percarbonate, 13-14% active oxygen
Codice prodotto. 10078871 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 g
2.5 kg
10 kg
Imballaggio:
Flacone in plastica
Plastic drum
Dimensione della confezione:
10kg
2.50kg
500g
Codice prodotto. 10078871
Marca: Thermo Scientific Acros 370735000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 15630-89-4 | 1·5 H2O2 | 157.01 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reagente di ossidazione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 15630-89-4
Formula molecolare 1·5 H2O2
Molecular Weight (g/mol) 157.01
Numero MDL MFCD00043204
Sinonimo Sodium carbonate hydrogen peroxide
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium percarbonate
Colore White
Forma fisica Granular Powder
Quantità 500 g
Formula lineare 1·5 H2O2
Informazioni di solubilità Solubility in water: 150g/L.
Peso formulazione 157.01
Percent Purity ≥13% (available oxygen)
Imballaggio Flacone in plastica