Learn More
Sodium perchlorate, 98%, extra pure, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3735062
Click to view available options
Quantità:
250 g
1 kg
2.5 kg
Imballaggio:
Plastic bottle
Normativa: Questo prodotto contiene un precursore di esplosivi ai sensi del regolamento (CE) n. 1148/2019. Ogni cliente deve compilare una dichiarazione prima della consegna.
7601-89-0
ClNaO4
122.44
MFCD00003480
BAZAXWOYCMUHIX-UHFFFAOYSA-M
sodium perchlorate, perchloric acid, sodium salt, natriumperchlorat, perchlorate de sodium, natriumperchloraat dutch, natriumperchlorat german, unii-97f4mty3va, cpl 46, perchlorate de sodium french, sodio perclorato di italian
522606
sodium;perchlorate
[O-]Cl(=O)(=O)=O.[Na+]
Normativa: Questo prodotto contiene un precursore di esplosivi ai sensi del regolamento (CE) n. 1148/2019. Ogni cliente deve compilare una dichiarazione prima della consegna.
7601-89-0
ClNaO4
122.44
MFCD00003480
BAZAXWOYCMUHIX-UHFFFAOYSA-M
sodium perchlorate, perchloric acid, sodium salt, natriumperchlorat, perchlorate de sodium, natriumperchloraat dutch, natriumperchlorat german, unii-97f4mty3va, cpl 46, perchlorate de sodium french, sodio perclorato di italian
522606
sodium;perchlorate
[O-]Cl(=O)(=O)=O.[Na+]
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Oxidation reagent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico Sodium perchlorate
Punto di fusione 482.0°C
Colore Colorless to Yellow
Forma fisica Liquid
Quantità 250 g
Intervallo percentuale saggio 98%
Formula lineare NaClO4
Indice di Merck 15, 8784
Informazioni di solubilità Solubility in water: 209 g/100mL (15°C). Other solubilities: 170 g/100mL water (0°C), 300 g/100mL water (80°C), soluble in alcohol
Peso formulazione 122.44
Percent Purity 98%
Grado Extra Pure
Perdita all'essiccatura 2 % max. (130°C, 2 hrs)