Learn More
Sodium perchlorate, anhydrous, ACS, 98.0-102.0%
Codice prodotto. 11371718
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
500g
Normativa: Questo prodotto contiene un precursore di esplosivi ai sensi del regolamento (CE) n. 1148/2019. Ogni cliente deve compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 11371718
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 011623.36
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Normativa: Questo prodotto contiene un precursore di esplosivi ai sensi del regolamento (CE) n. 1148/2019. Ogni cliente deve compilare una dichiarazione prima della consegna.
CAS: 7601-89-0 | ClNaO4 | 122.436 g/mol
Sodium perchlorate is used in chemical analysis and in explosive materials, fireworks, and rocket motors. It is the precursor for the preparation of other perchlorate salts. It is also employed as a chaotrophic agent in DNA extraction and hybridization reactions in molecular biology. It prevents the binding of phenolic compounds to RNA during extraction. In addition, it is used in batteries, plastics and in rubber products. It is also used as a nonreactive electrolyte. Further, it is an eluent component used for analysis of biological samples by liquid chromatography.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7601-89-0
Formula molecolare ClNaO4
Molecular Weight (g/mol) 122.436
Numero MDL MFCD00003480
InChI Key BAZAXWOYCMUHIX-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo sodium perchlorate, perchloric acid, sodium salt, natriumperchlorat, perchlorate de sodium, natriumperchloraat dutch, natriumperchlorat german, unii-97f4mty3va, cpl 46, perchlorate de sodium french, sodio perclorato di italian
PubChem CID 522606
IUPAC Name sodium;perchlorate
SMILES [O-]Cl(=O)(=O)=O.[Na+]
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium perchlorate, anhydrous
Punto di fusione 482°C (decomposition)
Nota nome For analysis ACS
Forma fisica Crystalline
Quantità 500 g
Intervallo percentuale saggio 98.0 to 102.0%
Informazioni di solubilità Soluble in water and alcohol.
Peso formulazione 122.46
Grado Reagente ACS
Sensibilità Hygroscopic
Densità 2.50 g/mL
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Sodium perchlorate, anhydrous
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Solido comburente Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H271-Può provocare un incendio o un'esplosione; molto comburente.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P220-Tenere/conservare lontano da indumenti/ materiali combustibili.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Sodium perchlorate