Learn More
Sodium Perchlorate, for HPLC, Thermo Scientific
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
:
Sodium Perchlorate, for HPLC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Sodium Perchlorate |
| CAS | 7-3-7791 |
| Forma fisica | Powder, Crystals and/or Chunks |
| Quantità | 250 g |
| Molecular Weight (g/mol) | 140.45 g/mol |
| Percent Purity | 99% |
| Grado | HPLC |
| Imballaggio | Plastic Powder Jar |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Sodium perchlorate
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Solido comburente Categoria 1
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
- H271-Può provocare un incendio o un'esplosione; molto comburente.
- H302-Nocivo se ingerito.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H373-Può provocare danni agli organi.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P220-Tenere/conservare lontano da indumenti/ materiali combustibili.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P314-In caso di malessere, consultare un medico.
- MIXTURE LIST-Contiene: Sodium perchlorate