Learn More
Sodium perchlorate monohydrate, 85+%, ACS reagent, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4510594
Click to view available options
Quantità:
100 g
1 kg
2.5 kg
Imballaggio:
Plastic bottle
Normativa: Questo prodotto contiene un precursore di esplosivi ai sensi del regolamento (CE) n. 1148/2019. Ogni cliente deve compilare una dichiarazione prima della consegna.
7791-07-3
IXGNPUSUVRTQGW-UHFFFAOYSA-M
sodium perchlorate monohydrate, sodium perchlorate hydrate, unii-g4h485lhcw, g4h485lhcw, ccris 8893, perchloric acid, sodium salt, monohydrate, sodium hydrate perchlorate, clo4.na.h2o, acmc-1bii1, sodium perchlorate-monohydrate
516899
sodium;perchlorate;hydrate
O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[Na+]
Normativa: Questo prodotto contiene un precursore di esplosivi ai sensi del regolamento (CE) n. 1148/2019. Ogni cliente deve compilare una dichiarazione prima della consegna.
7791-07-3
IXGNPUSUVRTQGW-UHFFFAOYSA-M
sodium perchlorate monohydrate, sodium perchlorate hydrate, unii-g4h485lhcw, g4h485lhcw, ccris 8893, perchloric acid, sodium salt, monohydrate, sodium hydrate perchlorate, clo4.na.h2o, acmc-1bii1, sodium perchlorate-monohydrate
516899
sodium;perchlorate;hydrate
O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[Na+]
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Oxidation reagent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico Sodium perchlorate monohydrate
Punto di fusione 130.0°C
Colore White to Yellow
pH 6.0 to 8.0 (5% aq. soln. at 25°C)
Forma fisica Crystalline Powder
Quantità 100 g
Intervallo percentuale saggio 85.0 to 90% (as NaClO4) (Argentometry)
Formula molecolare ClNaO4·H2O
Formula lineare ClNaO4·H2O
Indice di Merck 15,8784
Informazioni di solubilità Solubility in water: 2090g/L (15°C). Other solubilities: soluble in alcohol
Molecular Weight (g/mol) 140.46
Peso formulazione 140.46
Percent Purity ≥85%
Grado ACS Reagent
Imballaggio Plastic bottle
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Sodium perchlorate monohydrate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Solido comburente Categoria 1
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H271-Può provocare un incendio o un'esplosione; molto comburente.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P371+P380+P375-In caso di incendio grave e di grandi quantità: evacuare la zona Rischio di esplosione Utilizzare i mezzi estinguenti a grande distanza.