Learn More
Sodium Perchlorate Monohydrate, 98%, ACS Reagent, Honeywell Fluka™
Codice prodotto. 15693190 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Imballaggio:
Flacone in polietilene
Dimensione della confezione:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
15693190 100 g Flacone in polietilene 100g
15603200 500 g Flacone in polietilene 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: Questo prodotto contiene un precursore di esplosivi ai sensi del regolamento (CE) n. 1148/2019. Ogni cliente deve compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 15693190 Fornitore Honeywell-Fluka N. del fornitore 310514100G
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Normativa: Questo prodotto contiene un precursore di esplosivi ai sensi del regolamento (CE) n. 1148/2019. Ogni cliente deve compilare una dichiarazione prima della consegna.
ACS Reagent, 98%
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7-3-7791
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium Perchlorate Monohydrate
Punto di fusione 469°C
Quantità 100 g
Formula molecolare ClH2NaO5
Formula lineare NaClO4 · H2O
Numero MDL MFCD00149164
Numero UN UN1502
Sinonimo sodium perchlorate monohydrate, sodium perchlorate hydrate, unii-g4h485lhcw, g4h485lhcw, ccris 8893, perchloric acid, sodium salt, monohydrate, sodium hydrate perchlorate, clo4.na.h2o, acmc-1bii1, sodium perchlorate-monohydrate
InChI Key IXGNPUSUVRTQGW-UHFFFAOYSA-M
SMILES O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[Na+]
IUPAC Name sodium;perchlorate;hydrate
Molecular Weight (g/mol) 140.45
PubChem CID 516899
Peso formulazione 140.46g/mol
Percent Purity 98%
Grado Reagente ACS
Imballaggio Flacone in polietilene
Densità 2.02g/cm3