Learn More
Sodium Perchlorate Monohydrate, puriss p.a., ACS Reagent ≥98% (AT), Honeywell™
Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 kg
Dimensione della confezione:
1kg
Descrizione
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Sodium perchlorate monohydrate |
| CAS | 7-3-7791 |
| Quantità | 1 kg |
| Formula molecolare | ClH2NaO5 |
| Formula lineare | NaClO4 · H2O |
| Numero MDL | MFCD00149164 |
| Numero UN | UN1502 |
| Sinonimo | sodium perchlorate monohydrate, sodium perchlorate hydrate, unii-g4h485lhcw, g4h485lhcw, ccris 8893, perchloric acid, sodium salt, monohydrate, sodium hydrate perchlorate, clo4.na.h2o, acmc-1bii1, sodium perchlorate-monohydrate |
| InChI Key | IXGNPUSUVRTQGW-UHFFFAOYSA-M |
| SMILES | O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[Na+] |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Sodium perchlorate monohydrate
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Solido comburente Categoria 1
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
- H271-Può provocare un incendio o un'esplosione; molto comburente.
- H302-Nocivo se ingerito.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H373-Può provocare danni agli organi.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
- MIXTURE LIST-Contiene: Sodium perchlorate-1-hydrate