Learn More
Sodium perchlorate monohydrate purum p.a., crystallized, 98.0% (T), Honeywell™
Codice prodotto. 16646183 Sfoglia Tutto Honeywell Research Chemicals Prodotti
Click to view available options
:
50 kg
Normativa: Questo prodotto contiene un precursore di esplosivi ai sensi del regolamento (CE) n. 1148/2019. Ogni cliente deve compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 16646183
Marca: Honeywell Research Chemicals 7185250KG
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Normativa: Questo prodotto contiene un precursore di esplosivi ai sensi del regolamento (CE) n. 1148/2019. Ogni cliente deve compilare una dichiarazione prima della consegna.
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium perchlorate monohydrate
Punto di fusione 469°C.anhydrous substance
CAS 7-3-7791
Colore Colorless
CAS max % ≤ 100%
pH 6 to 8
Quantità 50 kg
Formula molecolare ClH2NaO5
Formula lineare NaClO4 · H2O
InChI Key IXGNPUSUVRTQGW-UHFFFAOYSA-M
SMILES O.[Na+].[O-][Cl](=O)(=O)=O
IUPAC Name sodium hydrate perchlorate
Molecular Weight (g/mol) 140.45
Grado Reagent
Densità 2.02 g/cm3 (20°C)