missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sodium Perfluoro-1-nonanesulfonate (50μg/mL in Methanol), TRC

Codice prodotto. 30464472
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 x 1 mL
Dimensione della confezione:
10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30464472 10 x 1 mL 10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30464472 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCKIT816010X1ML

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Materiale o nome chimico Perfluorononanesulfonic acid sodium salt
CAS 98789-57-2
Formula molecolare C9 F19 O3 S . Na
Quantità 10 x 1 mL
Sinonimo 1-Nonanesulfonic acid, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,9-nonadecafluoro-, sodium salt (1:1), 1-Nonanesulfonic acid, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,9-nonadecafluoro-, sodium salt (9CI), Sodium 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,9-nonadecafluoro-1-nonanesulfonate (1:1), Sodium perfluorononanesulfonate
InChI Formula InChI=1S/C9HF19O3S.Na/c10-1(11,2(12,13)4(16,17)6(20,21)8(24,25)26)3(14,15)5(18,19)7(22,23)9(27,28)32(29,30)31;/h(H,29,30,31);/q;+1/p-1
SMILES [Na+].[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
IUPAC Name sodium;1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,9-nonadecafluorononane-1-sulfonate
Molecular Weight (g/mol) 572.12
Peso formulazione 571.9162
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Perfluorononanesulfonic acid sodium salt 50 μg/mL
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.