Specifica
| Materiale o nome chimico | Sodium Periodate |
| Punto di fusione | 300.0°C |
| Colore | White |
| Forma fisica | Crystalline Powder |
| Quantità | 2.5 kg |
| Intervallo percentuale saggio | 99.8 to 100.3% (on dried basis) (Iodometry) |
| Formula lineare | NaIO4 |
| Numero UN | 3087 |
| Fieser | 01,809; 02,311; 04,373; 05,507; 06,455; 11,492; 13,145; 15,294 |
| Indice di Merck | 15,8772 |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- Sodium periodate
- Pericolo
- PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Solido comburente Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1C
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 1
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H372-Provoca danni agli organi.
- H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H271-Può provocare un incendio o un'esplosione; molto comburente.