Learn More
Sodium Periodate, Solstice
Descrizione
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Sodium Periodate |
| Quantità | 500 g |
| Formula lineare | NaIO4 |
| Numero UN | 3085 |
| Peso formulazione | 213.89g/mol |
| Percent Purity | ≥99.8% |
| Grado | Reagente ACS |