Learn More
Sodium peroxodisulfate, (sodiumpersulfate), Honeywell™
Codice prodotto. 16605743 Sfoglia Tutto Honeywell Research Chemicals Prodotti
Click to view available options
:
1 kg
Codice prodotto. 16605743
Marca: Honeywell Research Chemicals 134571KG
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium peroxodisulfate
CAS 7775-27-1
Colore Colorless
CAS max % 1
pH 2.5 to 4
Quantità 1 kg
Formula molecolare Na2O8S2
InChI Key CHQMHPLRPQMAMX-UHFFFAOYSA-L
SMILES [Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)OOS([O-])(=O)=O
IUPAC Name disodium [(sulfonatoperoxy)sulfonyl]oxidanide
Molecular Weight (g/mol) 238.09
Grado Reagent