Learn More
Sodium perrhenate, 99+% (metals basis), Re 68%
Codice prodotto. 11331229
Click to view available options
Quantità:
2 g
10 g
50 g
Dimensione della confezione:
10g
2g
50g
Codice prodotto. 11331229
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 011412.04
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 13472-33-8 | NaO4Re | 273.193 g/mol
Sodium perrhenate is used as a precursor to other rhenium compounds. Further, it reacts with sodium in ethanol to prepare nonahydridorhenate and with polysulfide solutions to get tetrathiorhenate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 13472-33-8
Formula molecolare NaO4Re
Molecular Weight (g/mol) 273.193
Numero MDL MFCD00014231
InChI Key KMISVFTVBOPTAI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo sodium perrhenate, unii-pe1t8nn47q, sodium tetraoxorhenate 1-, pe1t8nn47q, na.o4re, rhenium vii sodium oxide, rhenate reo41-, sodium, t-4, acmc-1bwm0, perrhenic acid sodium salt, sodium oxido trioxo rhenium
PubChem CID 5107658
IUPAC Name sodium;oxido(trioxo)rhenium
SMILES [O-][Re](=O)(=O)=O.[Na+]
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium perrhenate
Punto di fusione 300°C
Nota nome Re 68%
Colore Yellow
Forma fisica Crystalline
Quantità 2 g
Intervallo percentuale saggio 99+% (metals basis)
Informazioni di solubilità Soluble in water and ethanol.
Peso formulazione 273.19
Odore Odorless
Sensibilità Hygroscopic
Aspetto White crystalline powder
Densità 5.39
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Sodium perrhenate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Solido comburente Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H272-Può aggravare un incendio; comburente.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
  • P371+P380+P375-In caso di incendio grave e di grandi quantità: evacuare la zona Rischio di esplosione Utilizzare i mezzi estinguenti a grande distanza.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Sodium perrhenate