Learn More
Sodium phenoxide, 98%
Codice prodotto. 11431597
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
Dimensione della confezione:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11431597 50 g 50g
11441597 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11431597 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B25002.18
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 139-02-6 | C6H5NaO | 116.10 g/mol
Sodium phenoxide is used as a precursor to aryl ethers and involved in the preparation of phenyl ethers and metal phenolates. It serves as an antiseptic and used in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Sodium phenoxide is used as a precursor to aryl ethers and involved in the preparation of phenyl ethers and metal phenolates. It serves as an antiseptic and used in organic synthesis.
Solubility
Very soluble in water, soluble in alcoholSoluble in water, acetone and alcohol.
Notes
Hygroscopic and air sensitive. Incompatible with oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 139-02-6
Formula molecolare C6H5NaO
Molecular Weight (g/mol) 116.10
Numero MDL MFCD00013134
InChI Key NESLWCLHZZISNB-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo sodium phenoxide, sodium phenolate, sodium phenate, phenolate sodium, sodium benzenolate, sodium carbolate, phenol sodium, phenol sodium salt, phenol, sodium salt, naoph
PubChem CID 4445035
ChEBI CHEBI:52476
SMILES [Na+].[O-]C1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium phenoxide
Punto di fusione >300°C
Odore Phenol-like
Formula lineare C6H5ONa
Quantità 50 g
Numero UN UN2905
Sensibilità Air Sensitive
Informazioni di solubilità Very soluble in water,soluble in alcoholSoluble in water,acetone and alcohol.
IUPAC Name sodium;phenoxide
Peso formulazione 116.09
Percent Purity 98%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Sodium phenoxide
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium phenolate