Learn More
Sodium phenoxide, TRC
Codice prodotto. 30423493
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
2.5 g
Dimensione della confezione:
1g
2.50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30423493 1 g 1g
30424508 2.5 g 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30423493 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCS2244351G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 139-02-6
Formula molecolare C6H5ONa
Molecular Weight (g/mol) 116.09
Sinonimo Phenol, sodium salt (1:1) (ACI), Phenol, sodium salt (8CI, 9CI), Sodium phenoxide (6CI), Phenol sodium, Sodium carbolate, Sodium phenate, Sodium phenolate, Sodium phenylate
IUPAC Name sodium;phenoxide
SMILES [Na+].[O-]c1ccccc1
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium phenoxide
Quantità 1 g
InChI Formula InChI=1S/C6H6O.Na/c7-6-4-2-1-3-5-6;/h1-5,7H;/q;+1/p-1
Peso formulazione 116.0238