Learn More
Sodium Phosphate, Dibasic, 7-Hydrate, Crystal, BAKER ANALYZED™ A.C.S. Reagent, J.T. Baker™
Codice prodotto. 15106684 Sfoglia Tutto J.T.Baker Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Flacone in polietilene
Dimensione della confezione:
2.50kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15106684 500 g Flacone in polietilene 500g
15508184 2.5 kg Flacone in polietilene 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15106684 Fornitore Avantor J.T.Baker N. del fornitore 382401
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    228.98€
    153.38€ / 500g
    Risparmia 75.60€
    33% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 19-02-2027
High quality chemicals for laboratory and specialized industrial use
Identificatori chimici
CAS 7782-85-6
Formula molecolare H15Na2O11P
Molecular Weight (g/mol) 268.06
Numero MDL MFCD00149180
InChI Key LVXHNCUCBXIIPE-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo sodium phosphate dibasic heptahydrate, unii-70wt22sf4b, sodium phosphate, dibasic, heptahydrate, sodium hydrogen phosphate heptahydrate, disodium hydrogen phosphate heptahydrate, axea paragraph signthornaae, 2na.hpo4.7h2o, sodium hydrogenphosphate heptahydrate, sodium phosphate dibasic, acs, disodium hydrogenphosphate heptahydrate
PubChem CID 6096963
IUPAC Name disodium phosphoric acid heptahydrate
SMILES O.[Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium Phosphate
Nota nome Dibasic, 7-Hydrate
Forma fisica Crystals
Quantità 500 g
Peso formulazione 268.07
Percent Purity 98.0 to 102.0%
Grado BAKER ANALYZED™ ACS Reagent
Imballaggio Flacone in polietilene
Gravità specifica 1L = 1.70kg
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • SODIUM PHOSPHATE DIBASIC, ACS BAKER ANALYZED
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: sodium phosphate