Learn More
Sodium Phosphate, Dibasic, 7-Hydrate, Crystal, U.S.P., J.T. Baker™
Codice prodotto. 15558174 Sfoglia Tutto J.T.Baker Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 g
Imballaggio:
Wide Mouth Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
500g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15558174 500 g Wide Mouth Amber Glass Bottle 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15558174 Fornitore Avantor J.T.Baker N. del fornitore 381701
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    268.38€
    240.78€ / 500g
    Risparmia 27.60€
    10% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 17-12-2026
CAS: 7782-85-6 | Formula: H15Na2O11P | Weight: 268.06 g/mol
Identificatori chimici
CAS 7782-85-6
Formula molecolare H15Na2O11P
Molecular Weight (g/mol) 268.06
Numero MDL MFCD00149180
InChI Key LVXHNCUCBXIIPE-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo sodium phosphate dibasic heptahydrate, unii-70wt22sf4b, sodium phosphate, dibasic, heptahydrate, sodium hydrogen phosphate heptahydrate, disodium hydrogen phosphate heptahydrate, axea paragraph signthornaae, 2na.hpo4.7h2o, sodium hydrogenphosphate heptahydrate, sodium phosphate dibasic, acs, disodium hydrogenphosphate heptahydrate
PubChem CID 6096963
IUPAC Name disodium phosphoric acid heptahydrate
SMILES O.[Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium Phosphate
Nota nome Dibasic, 7-Hydrate
Forma fisica Crystals
Quantità 500 g
Imballaggio Wide Mouth Amber Glass Bottle
Gravità specifica 1L = 1.70kg
Peso formulazione 268.07
Percent Purity 98.0 to 101.0%
Grado USP