Learn More
Sodium Phosphate, Dibasic, 7-Hydrate, U.S.P., J.T. Baker™
Codice prodotto. 15348511 Sfoglia Tutto J.T.Baker Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 g
Imballaggio:
Wide Mouth Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
500g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15348511 500 g Wide Mouth Amber Glass Bottle 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15348511 Fornitore Avantor J.T.Baker N. del fornitore 380301
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    353.91€
    313.16€ / 500g
    Risparmia 40.75€
    11% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-05-2027
High-purity USP grade chemical suitable for biopharmaceutical manufacturing applications.
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium Phosphate
Nota nome Dibasic, 7-Hydrate
CAS 7782-85-6
Forma fisica Solid
Quantità 500 g
Formula molecolare H15Na2O11P
Numero MDL MFCD00149180
Sinonimo sodium phosphate dibasic heptahydrate, unii-70wt22sf4b, sodium phosphate, dibasic, heptahydrate, sodium hydrogen phosphate heptahydrate, disodium hydrogen phosphate heptahydrate, axea paragraph signthornaae, 2na.hpo4.7h2o, sodium hydrogenphosphate heptahydrate, sodium phosphate dibasic, acs, disodium hydrogenphosphate heptahydrate
InChI Key LVXHNCUCBXIIPE-UHFFFAOYSA-L
SMILES O.[Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
IUPAC Name disodium phosphoric acid heptahydrate
Molecular Weight (g/mol) 268.06
PubChem CID 6096963
Peso formulazione 268.07
Percent Purity 98.0 to 100.5%
Grado USP
Imballaggio Wide Mouth Amber Glass Bottle
Gravità specifica 1L = 1.70kg