Learn More
Sodium phosphate, dibasic, 99+%, ACS reagent, suitable for buffer solutions
Codice prodotto. 10782602 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 g
2.5 kg
10 kg
Imballaggio:
Flacone in plastica
Plastic drum
Dimensione della confezione:
10kg
2.50kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10782602 500 g Flacone in plastica 500g
10185753 2.5 kg Flacone in plastica 2.50kg
15139153 10 kg Plastic drum 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10782602 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 424375000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    60.20€
    56.40€ / 500g
    Risparmia 3.80€
    6% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 7558-79-4 | HNa2O4P | 141.96 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
pH buffer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7558-79-4
Formula molecolare HNa2O4P
Molecular Weight (g/mol) 141.96
Numero MDL MFCD00003496
InChI Key BNIILDVGGAEEIG-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo disodium hydrogen phosphate, disodium phosphate, disodium hydrogenorthophosphate, sodium phosphate dibasic, dibasic sodium phosphate, acetest, soda phosphate, disodium orthophosphate, sodium hydrogen phosphate, phosphoric acid, disodium salt
PubChem CID 24203
ChEBI CHEBI:34683
SMILES [Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium phosphate, dibasic
Colore Bianco
pH 8.7 to 9.3 (5% soln. at 25°C)
Forma fisica Polvere granulare
Quantità 500 g
Perdita all'essiccatura 0.2% max. (105°C)
Imballaggio Flacone in plastica
Intervallo percentuale saggio 99+%
Informazioni di decomposizione Decomposes information: > 240°C
Formula lineare Na2HPO4
Indice di Merck 15, 8789
IUPAC Name disodio; idrogenofosfato
Peso formulazione 141.96
Percent Purity ≥99%
Grado Reagente ACS