Descrizione
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Sodium phosphate dibasic |
| Forma fisica | Powder |
| Quantità | 100 g |
| Formula lineare | Na2HPO4 |
| Numero UN | NONH for all modes of transport |
| IUPAC Name | disodio; idrogenofosfato |
| Peso formulazione | 141.96g/mol |
| Percent Purity | ≥99% |
| Grado | Reagente ACS |