Learn More
Sodium phosphate dibasic, ACS Reagent, Solstice
Codice prodotto. 15688160 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
1 kg
2.5 kg
5 kg
6 x 500 g
12 kg
4 x 2.5 kg
Dimensione della confezione:
100g
12kg
1kg
2.50kg
500g
5kg
pezzi 4
pezzi 6
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15688160 500 g 500g
15638160 100 g 100g
15658160 1 kg 1kg
15668160 2.5 kg 2.50kg
15608170 6 x 500 g pezzi 6
15698160 5 kg 5kg
15678160 4 x 2.5 kg pezzi 4
15648160 12 kg 12kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Codice prodotto. 15688160 Fornitore Honeywell-Fluka N. del fornitore S9763500G
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    112.00€
    102.83€ / 500g
    Risparmia 9.17€
    8% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
ACS Reagent,≥99.0%
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7558-79-4
Formula molecolare HNa2O4P
Molecular Weight (g/mol) 141.96
Numero MDL MFCD00003496
InChI Key BNIILDVGGAEEIG-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo disodium hydrogen phosphate, disodium phosphate, disodium hydrogenorthophosphate, sodium phosphate dibasic, dibasic sodium phosphate, acetest, soda phosphate, disodium orthophosphate, sodium hydrogen phosphate, phosphoric acid, disodium salt
PubChem CID 24203
ChEBI CHEBI:34683
SMILES [Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium phosphate dibasic
Forma fisica Powder
Quantità 500 g
Formula lineare Na2HPO4
Numero UN NONH for all modes of transport
IUPAC Name disodio; idrogenofosfato
Peso formulazione 141.96g/mol
Percent Purity ≥99%
Grado Reagente ACS