Learn More
Sodium Phosphate Dibasic Anhydrous (White Granules or Powder), Fisher BioReagents™
Codice prodotto. 10182863
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 g
1 kg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Flacone in polietilene
Dimensione della confezione:
1kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10182863 500 g Bottiglia in vetro 500g
10396313 1 kg Flacone in polietilene 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10182863 Fornitore Fisher BioReagents N. del fornitore BP332500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    41.33€
    32.50€ / 500g
    Risparmia 8.83€
    21% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 7558-79-4 | Molecular Formula: HNa2O4P | Molecular Weight: 141.96 g/mol
Sodium Phosphate Dibasic Anhydrous (White Granules or Powder)
Questo componente tampone è comunemente utilizzato nelle applicazioni per coltura di tessuti e biologia molecolare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7558-79-4
Formula molecolare HNa2O4P
Molecular Weight (g/mol) 141.96
Numero MDL MFCD00003496
InChI Key BNIILDVGGAEEIG-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo disodium hydrogen phosphate, disodium phosphate, disodium hydrogenorthophosphate, sodium phosphate dibasic, dibasic sodium phosphate, acetest, soda phosphate, disodium orthophosphate, sodium hydrogen phosphate, phosphoric acid, disodium salt
PubChem CID 24203
ChEBI CHEBI:34683
SMILES [Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium Phosphate Dibasic Anhydrous
Colore Bianco
pH 8.7 to 9.3
Forma fisica Polvere/solido
Quantità 500 g
Intervallo percentuale saggio ≥99.0 %
Indice di Merck 15, 8789
IUPAC Name disodio; idrogenofosfato
Peso formulazione 141.96
Percent Purity ≥99.0%
Grado Ungraded
Identificazione Pass Test
Perdita all'essiccatura 0.2% max.
Imballaggio Bottiglia in vetro
Informazioni di decomposizione Decomposes information: > 240°C