Learn More
Sodium Phosphate Dibasic Anhydrous (White Granules or Powder), Fisher BioReagents™
Codice prodotto. 10396313
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 g
1 kg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Flacone in polietilene
Dimensione della confezione:
1kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10396313 1 kg Flacone in polietilene 1kg
10182863 500 g Bottiglia in vetro 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10396313 Fornitore Fisher BioReagents N. del fornitore BP3321
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Sodium Phosphate Dibasic Anhydrous (White Granules or Powder)
Questo componente tampone è comunemente utilizzato nelle applicazioni per coltura di tessuti e biologia molecolare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7558-79-4
Formula molecolare HNa2O4P
Molecular Weight (g/mol) 141.96
Numero MDL MFCD00003496
InChI Key BNIILDVGGAEEIG-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo disodium hydrogen phosphate, disodium phosphate, disodium hydrogenorthophosphate, sodium phosphate dibasic, dibasic sodium phosphate, acetest, soda phosphate, disodium orthophosphate, sodium hydrogen phosphate, phosphoric acid, disodium salt
PubChem CID 24203
ChEBI CHEBI:34683
SMILES [Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium Phosphate Dibasic Anhydrous
Colore Bianco
pH 8.7 to 9.3
Forma fisica Polvere/solido
Quantità 1 kg
Intervallo percentuale saggio ≥99.0 %
Indice di Merck 15, 8789
IUPAC Name disodio; idrogenofosfato
Peso formulazione 141.96
Percent Purity ≥99.0%
Identificazione Pass Test
Perdita all'essiccatura 0.2% max.
Imballaggio Flacone in polietilene
Informazioni di decomposizione Decomposes information: > 240°C
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Privacy Policy.