Learn More
Sodium phosphate, dibasic dihydrate, 98%, extra pure
Codice prodotto. 16584204 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 kg
5 kg
Dimensione della confezione:
1kg
5kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16584204 1 kg 1kg
16594204 5 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16584204 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 448150010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    38.95€
    37.80€ / 1kg
    Risparmia 1.15€
    2% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
CAS: 10028-24-7 | H5Na2O6P | 177.99 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 10028-24-7
Formula molecolare H5Na2O6P
Molecular Weight (g/mol) 177.99
Numero MDL MFCD00149182
InChI Key KDQPSPMLNJTZAL-UHFFFAOYSA-L
IUPAC Name disodium dihydrate hydrogen phosphate
SMILES O.O.[Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
Specifications
Materiale o nome chimico Sodium phosphate, dibasic dihydrate
Punto di fusione 243.0°C to 245.0°C
Quantità 1 kg
Intervallo percentuale saggio 98%
Formula lineare Na2HPO4·2 H2O
Indice di Merck 15, 8789
Informazioni di solubilità Solubility aq. soln.: 93 g/L(20°C).
Peso formulazione 177.99
Grado Ultrapuro