Learn More
Sodium phosphate dibasic dihydrate, 99+%, for HPLC
Codice prodotto. 10519273 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Flacone in plastica
Glass bottle
Dimensione della confezione:
100g
2.50kg
25g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10519273 500 g Glass bottle 500g
10418862 25 g Glass bottle 25g
10005783 100 g Glass bottle 100g
15204714 2.5 kg Flacone in plastica 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10519273 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 343815000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    147.00€
    137.00€ / 500g
    Risparmia 10.00€
    6% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 26-11-2026
Aggiungi al carrello
Edge
CAS: 10028-24-7 | H5Na2O6P | 177.99 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10028-24-7
Formula molecolare H5Na2O6P
Molecular Weight (g/mol) 177.99
Numero MDL MFCD00149182
InChI Key KDQPSPMLNJTZAL-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo disodium hydrogen phosphate dihydrate, disodium phosphate dihydrate, sodium phosphate dibasic dihydrate, di-sodium hydrogen phosphate dihydrate, phosphoric acid, disodium salt, dihydrate, sodium hydrogenphosphate dihydrate, sodium phosphate, dibasic, dihydrate, disodium hydrogenphosphate dihydrate, dinatrii phosphas dihydricus, 2na.hpo4.2h2o
PubChem CID 6451167
IUPAC Name disodium dihydrate hydrogen phosphate
SMILES O.O.[Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium phosphate dibasic dihydrate
Punto di fusione 243.0°C to 245.0°C
Nota nome For HPLC
Colore White
pH 7.5 to 9.2 (5% soln. at 25°C)
Forma fisica Crystalline Powder and/or Crystals
Quantità 500 g
Imballaggio Glass bottle
Intervallo percentuale saggio 99+%
Formula lineare Na2HPO4·2H2O
Indice di Merck 15,8789
Informazioni di solubilità Solubility in water: 93g/L(20°C)
Peso formulazione 177.99
Percent Purity ≥99%
Grado HPLC