Learn More
Sodium phosphate dibasic dihydrate, Solstice
Codice prodotto. 15696800
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 g
Dimensione della confezione:
250g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15696800 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15696800 Fornitore Honeywell-Fluka N. del fornitore 71633250G
 Articolo soggetto a restrizioni
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Attualmente non disponibile: Non abbiamo informazioni su quando questo prodotto sarà disponibile.
Visualizzare prodotti alternativi
for HPLC,≥98.5%
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium phosphate dibasic dihydrate
CAS 10028-24-7
Forma fisica Solid
Quantità 250 g
Formula molecolare H5Na2O6P
Formula lineare Na2HPO4 · 2H2O
Numero MDL MFCD00149182
Numero UN UN3077
Sinonimo disodium hydrogen phosphate dihydrate, disodium phosphate dihydrate, sodium phosphate dibasic dihydrate, di-sodium hydrogen phosphate dihydrate, phosphoric acid, disodium salt, dihydrate, sodium hydrogenphosphate dihydrate, sodium phosphate, dibasic, dihydrate, disodium hydrogenphosphate dihydrate, dinatrii phosphas dihydricus, 2na.hpo4.2h2o
InChI Key KDQPSPMLNJTZAL-UHFFFAOYSA-L
SMILES O.O.[Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
IUPAC Name disodium dihydrate hydrogen phosphate
Molecular Weight (g/mol) 177.99
PubChem CID 6451167
Peso formulazione 177.99g/mol
Percent Purity ≥98.5% (T)
Grado HPLC