Learn More
Sodium phosphate dibasic dihydrate, meets analytical spec. of BP, Ph. Eur., 98.5-101% (calc. to the dried substance), Solstice
BIOPHARMA
Codice prodotto. 15660740
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 kg
2.5 kg
5 kg
25 kg
4 x 5 kg
6 x 1 kg
6 x 2.5 kg
Dimensione della confezione:
1kg
2.50kg
25kg
5kg
pezzi 4
pezzi 6
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15660740 2.5 kg 2.50kg
15650740 1 kg 1kg
15690740 5 kg 5kg
15600750 6 x 1 kg pezzi 6
15610750 6 x 2.5 kg pezzi 6
15680740 4 x 5 kg pezzi 4
15670740 25 kg 25kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Codice prodotto. 15660740 Fornitore Honeywell-Fluka N. del fornitore 042722.5KG
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    118.00€
    108.75€ / 2.5kg
    Risparmia 9.25€
    7% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 14-04-2027
Aggiungi al carrello
Meets analytical specification of BP, Ph. Eur., 98.5-101% (calc. to the dried substance)
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10028-24-7
Formula molecolare H5Na2O6P
Molecular Weight (g/mol) 177.99
Numero MDL MFCD00149182
InChI Key KDQPSPMLNJTZAL-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo disodium hydrogen phosphate dihydrate, disodium phosphate dihydrate, sodium phosphate dibasic dihydrate, di-sodium hydrogen phosphate dihydrate, phosphoric acid, disodium salt, dihydrate, sodium hydrogenphosphate dihydrate, sodium phosphate, dibasic, dihydrate, disodium hydrogenphosphate dihydrate, dinatrii phosphas dihydricus, 2na.hpo4.2h2o
PubChem CID 6451167
SMILES O.O.[Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium Phosphate Dibasic Dihydrate
Nota nome Meets analytical specification of Ph.Eur.BP
Forma fisica Solid
Quantità 2.5 kg
Formula lineare Na2HPO4 · 2H2O
IUPAC Name disodium dihydrate hydrogen phosphate
Peso formulazione 177.99g/mol
Percent Purity 98.5 to 101% (calc. to the dried substance)
Grado Reagent