Learn More
Sodium phosphate dibasic dihydrate, meets analytical spec. of BP, Ph. Eur., 98.5-101% (calc. to the dried substance), Solstice
Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Descrizione
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Sodium Phosphate Dibasic Dihydrate |
| Nota nome | Meets analytical specification of Ph.Eur.BP |
| Quantità | 4 x 5 kg |
| Formula lineare | Na2HPO4 · 2H2O |
| IUPAC Name | disodium dihydrate hydrogen phosphate |
| Peso formulazione | 177.99 |
| Percent Purity | 98.5 to 101% (calc. to the dried substance) |