Learn More
Sodium Phosphate Dibasic Dihydrate, puriss. p.a., Solstice
Codice prodotto. 15603040
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 g
1 kg
5 kg
6 x 1 kg
Dimensione della confezione:
1kg
500g
5kg
pezzi 6
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15603040 1 kg 1kg
15613040 500 g 500g
15623040 5 kg 5kg
15633040 6 x 1 kg pezzi 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 15603040 Fornitore Honeywell-Fluka N. del fornitore 304351KG
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    77.33€
    70.30€ / 1kg
    Risparmia 7.03€
    9% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 08-01-2027
Aggiungi al carrello
Puriss. p.a., Reagent European Pharmacopoeia, 98.5-101.0% (calc. to the dried substance)
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10028-24-7
Formula molecolare H5Na2O6P
Molecular Weight (g/mol) 177.99
Numero MDL MFCD00149182
InChI Key KDQPSPMLNJTZAL-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo disodium hydrogen phosphate dihydrate, disodium phosphate dihydrate, sodium phosphate dibasic dihydrate, di-sodium hydrogen phosphate dihydrate, phosphoric acid, disodium salt, dihydrate, sodium hydrogenphosphate dihydrate, sodium phosphate, dibasic, dihydrate, disodium hydrogenphosphate dihydrate, dinatrii phosphas dihydricus, 2na.hpo4.2h2o
PubChem CID 6451167
IUPAC Name disodium dihydrate hydrogen phosphate
SMILES O.O.[Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium Phosphate Dibasic Dihydrate
Nota nome Reag. Ph. Eur.
Forma fisica Crystalline Powder
Quantità 1 kg
Formula lineare Na2HPO4 · 2H2O
Peso formulazione 177.99g/mol
Percent Purity 98.5 to 101% (calc. to the dried substance)
Grado puriss. p.a.