Learn More
Sodium phosphate dibasic dihydrate, specified accord. to the requir. of USP, Ph.Eur.
Codice prodotto. 15770899 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 kg
5 kg
Dimensione della confezione:
1kg
5kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15770899 5 kg 5kg
15760899 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15770899 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 460790050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    252.00€
    244.00€ / 5kg
    Risparmia 8.00€
    3% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 10028-24-7 ∣ H5Na2O6P ∣ 177.99 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10028-24-7
Formula molecolare H5Na2O6P
Molecular Weight (g/mol) 177.99
Numero MDL MFCD00149182
InChI Key KDQPSPMLNJTZAL-UHFFFAOYSA-L
IUPAC Name disodium dihydrate hydrogen phosphate
SMILES O.O.[Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium phosphate dibasic dihydrate
Punto di fusione 243.0°C to 245.0°C
Forma fisica Powder, Crystals and/or Chunks
Quantità 5 kg
Formula lineare Na2HPO4·2 H2O
Informazioni di solubilità Solubility aq. soln.: 93 g/L(20°C).
Peso formulazione 177.99
Grado Ungraded