Learn More
Sodium Phosphate Dibasic Dihydrate, TRC
Codice prodotto. 30137460
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30137460 5 g 5g
17994445 1 g 1g
17984715 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30137460 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCS2245005G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10028-24-7
Formula molecolare Na2HPO4 . 2 (H2O)
Molecular Weight (g/mol) 177.99
Sinonimo Disodium Hydrogen Phosphate Dihydrate, Disodium Monohydrogen Phosphate Dihydrate, Disodium Orthophosphate Dihydrate, Disodium Phosphate Dihydrate, Sodium Phosphate (Na2HPO4) Dihydrate;
IUPAC Name disodium;hydrogen phosphate;dihydrate
SMILES O.O.[Na+].[Na+].OP(=O)([O-])[O-]
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium Phosphate Dibasic Dihydrate
Quantità 5 g
InChI Formula InChI=1S/2Na.H3O4P.2H2O/c;;1-5(2,3)4;;/h;;(H3,1,2,3,4);2*1H2/q2*+1;;;/p-2
Peso formulazione 177.9619